Drukuj
Inkubatory CO2, płaszcz wodny serii 8000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
390-0755EA 61830 PLN
390-0755 390-0747 390-0748 390-0749
Inkubatory CO2, płaszcz wodny serii 8000
Inkubatory Inkubatory CO₂
Te inkubatory 8000 WJ Series CO₂ zbudowane z potrójnej ściany i dużej objętości wody zapewniają niezrównaną stabilność temperatury i ochronę przed utratą ciepła. Technologia płaszcza wodnego utrzymuje temperaturę przez dłuższy czas, co ma krytyczne znaczenie w przypadku awarii zasilania.
  • Szybki odzysk temperatury
  • Wysoka równomierność temperatury
  • Opatentowane, ogrzewane, szklane drzwi wewnętrzne z dwoma szybami
  • Zawiera zdalne styki alarmowe i opcjonalny cyfrowy wyświetlacz RH
  • Dostępne ciągłe monitorowanie aplikacji zależnych od wilgotności