Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Preparative columns, PLgel™
Dostawca: Agilent Technologies
These preparative columns is ideal to fractionate polymers, isolate components in a polymer formulation or simplify mixtures of relatively small molecules in complex matrices.
  • Excellent column efficiency provides optimum resolution
  • High loading can isolate milli grams amounts for further study
  • Over 10 times scale up permits efficient quantification
It is packed with the same rigid, high performance media as the analytical columns so that mixtures of materials are easily separated on the basis of size, preferably in a low boiling organic solvent. They are then collected as a series of discrete fractions and isolated by simple evaporation of the solvent.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Typ kolumny Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
PLgel™, MW ranges upto 2000 Preparatywna 50 Å 10 µm 25×300 mm 1 VARIPL1210-6115
PLgel™, MW ranges upto 4000 Preparatywna 100 Å 10 µm 25×300 mm 1 VARIPL1210-6120
PLgel™, MW ranges 500 - 30000 Preparatywna 500 Å 10 µm 25×300 mm 1 VARIPL1210-6125
PLgel™, MW ranges 500 - 60000 Preparatywna 1000 Å 10 µm 25×300 mm 1 VARIPL1210-6130
PLgel™, MW ranges 10000 - 600000 Preparatywna 10000 Å 10 µm 25×300 mm 1 VARIPL1210-6140
PLgel™, MW ranges 60000 - 2000000 Preparatywna 100000 Å 10 µm 25×300 mm 1 VARIPL1210-6150
PLgel™, MW ranges 600000 - 10000000 Preparatywna 1000000 Å 10 µm 25×300 mm 1 VARIPL1210-6160
PLgel™, Mixed-D, MW ranges 200 - 400000 Preparatywna - 10 µm 25×300 mm 1 VARIPL1210-6104
PLgel™, Mixed-B, MW ranges 500 - 10000000 Preparatywna - 10 µm 25×300 mm 1 VARIPL1210-6100
PLgel™, Prep guard Przedkolumna - - µm 25×25 mm 1 VARIPL1210-1120
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość