Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Butelki, pochyłe ramię, z gwintem
Dostawca: MURRAY, S & CO LTD
Butelki, wykonane ze szkła bezbarwnego. Idealne do próbkowania, przechowywania i transportu cieczy.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne.
  • Do zastosowań bez wysokich obciążeń cieplnych.
  • Nakrętki są zamawiane osobno
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Pojemność Gwint Szer.xGłęb.xWys. Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 ml R3/24 52×29×142 mm 80 MURRG802/04
150 ml R3/24 58×33×159 mm 56 MURRG802/05
200 ml R3/28 63×37×175 mm 59 MURRG802/06
300 ml R3/28 72×42×196 mm 39 MURRG802/07
500 ml R3/28 89×54×202 mm 36 MURRG802/08
Closures
Opis Gwint Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Screw caps, black urea, smooth, PVDC faced wads R3/28 100 MURRG808/06
Screw caps for bottles and jars, aluminium, with rubber liner R3/24 100 MURRG807/05
Screw caps for bottles and jars, aluminium, with rubber liner R3/28 100 MURRG807/06
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość