Drukuj
Staining jars acc. to coplin
Dostawca: S Murray & Co
MURRG740/01EA 0 PLN
MURRG740/01
Staining jars acc. to coplin
Słoje, naczynia i pojemniki Pojemniki do barwienia praparatów
Jars, made of heavy glass, with drop-on lid.
It hold up to 10 slides.