Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Gel permeation chromatography columns, PLgel MiniMIX
Dostawca: Agilent Technologies
These narrow bore columns offer high performance, excellent solvent compatibility and mechanical stability that can be used with conventional GPC equipment.
  • High performance that uses about 70% less solvent and save money
  • Store less solvent and increase operator safety
Inorder to maintain the same linear velocity through the column, the volumetric flow rate should be reduced to 0,3 ml/min in line with the column cross sectional area that resulting in significantly lower solvent consumption. Sample loading should also be scaled down in line with reduced column volume and system dead volume should be minimized to avoid excessive band broadening.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Typ kolumny Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
PLgel MiniMIX-A Analityczna 20 µm 4,6×250 mm 1 VARIPL1510-5200
PLgel MiniMIX-B Analityczna 10 µm 4,6×250 mm 1 VARIPL1510-5100
PLgel MiniMIX-E Analityczna 3 µm 4,6×250 mm 1 VARIPL1510-5300
Guard columns
Opis Typ kolumny Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
PLgel MiniMIX-A Przedkolumna 20 µm 4,6×50 mm 1 VARIPL1510-1200
PLgel MiniMIX-B Przedkolumna 10 µm 4,6×50 mm 1 VARIPL1510-1100
PLgel MiniMIX-C Przedkolumna 5 µm 4,6×50 mm 1 VARIPL1510-1500
PLgel MiniMIX-E Przedkolumna 3 µm 4,6×50 mm 1 VARIPL1510-1300
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość