Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Dropping bottles TK, glass
Dostawca: MURRAY, S & CO LTD
Glass.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Amber coloured to protect light sensitive substanzes
Drop bottles available in clear and amber glass format.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Clear glass
Pojemność Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 ml 1 MURRG730/02
100 ml 1 MURRG730/03
Amber glass
Pojemność Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
30 ml 1 MURRG731/01
50 ml 1 MURRG731/02
100 ml 1 MURRG731/03
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość