Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Accessories for BOD measurement, Behrotest®
Dostawca: Behr
behrotest®
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Dilution units
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
BSB 4A dilution unit is semi-automatic with rinse mechanism 1 715-5162
BSB 2 diltution unit, used for bubble-free supply of dilution water 1 715-5161
BOD bottles
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Bottles, Karlsruhe type with 250 ml capacity and 30 mm finger grip length 1 BEHRB00217779
Bottles, Karlsruhe type with 250 ml capacity and 60 mm finger grip length 1 715-3250
Bottles, Karlsruhe type with 100 ml capacity and 30 mm finger grip length 1 715-5115
Bottles, Karlsruhe type with 100 ml capacity and 60 mm finger grip length 1 BEHRB00217784
Dilution containers, without coil
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Containers VD 30, blue, with aeration heads and air pressure connection, volume 30 l 1 715-5111
Containers VD 60, blue, with aeration heads and air pressure connection, volume 60 l 1 715-5112
Containers VD 120, blue, with aeration heads and air pressure connection, volume 120 l 1 715-5113
Dilution containers, with coil
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Containers VDT 30, as VD 30 but with internal cooling/warming coil and connection for thermostat-circulation pump, volume 30 l 1 715-5121
Containers VDT 60, as VD 60 but with internal cooling/warming coil and connection for thermostat-circulation pump, volume 60 l 1 715-5122
Containers VDT 120, as VD 120, but with internal cooling/warming coil and connection for thermostat-circulation pump, volume 120 l 1 715-5123
Diaphragm pumps
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Diaphragm pump MP 300, with maximum flow rate (300 l/hr), 4 W power consumption 1 715-5141
Diaphragm pump MP 500, with maximum flow rate (500 l/hr), 8 W power consumption 1 715-5142
Thermostatic circulator
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Thermostatic circulation pumps maintains the BOD dilution water 20 °C by active cooling or heating, EU-plug 1 715-5131
Magnetic stirrer
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Magnetic stirrer, for 250 ml bottles with external dimension 80×100×150 mm 1 715-5151
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość