Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Rockers, Vari-Mix™ and Speci-Mix™
Dostawca: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Vari-Mix™
BARNM71010-33QEA 2240 PLN InStock
BARNM71010-33Q BARNM48720-33Q
Rockers, Vari-Mix™ and Speci-Mix™
Wytrząsarki Wytrząsarki kołyskowe / rotatory
Vari-Mix™ and Speci-Mix™ test tube rockers have smooth rocking action helps to obtain the uniform specimen suspension. These compact and precision-controlled platform mixers can hold tubes of Ø 10 to 30 mm and are ideal for blood collection tubes.
  • Choose from fixed or adjustable speeds
  • Autoclavable white silicone rubber pad enhances viewing
Reversible pad provides one side for 110 mm long capped tubes and other side for longer tubes. These rockers can be used in a noncondensing incubator or cold room with ambient operating conditions of 17 ° to 27 °C and 20 to 80 % RH non condensing.
Informacja o dostawie: Includes white silicon rubber friction grip pad for holding tubes in place.
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość