Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Butelki do hodowli komórkowych, modyfikowane, Nunc™
Dostawca: Thermo Scientific
Nunc®
Polistyren, sterylny
  • Szybka ocena objętości i identyfikacja próbki, posiadają wyraźną podziałkę drukowaną od 100 do 500 ml, co 50 ml i duże pole opisu
  • Utrzymują optymalną sterylność podczas wzrostu i pasażowania, nakrętka z filtrem posiada membranę hydrofobową z porami o wielkości 0,2um która umożliwia wymianę gazów przy zachowaniu sterylności
  • Łatwe do układania w stosy, wystająca nóżka na górnej powierzchni umożliwia łatwe układanie jednej na drugą w inkubatorach i w komorze laminarnej
Butelki całoobjętościowe pozwalają uzyskać dużą powierzchnię hodowli jak w butelkach jednowarstwowych, są modyfikowane dla uzyskania wiązania komórek i większego ich wzrostu. Odporna konstrukcja, przyjazny design, formowanie przez wydmuch, konstrukcja jednoelementowa z prostą szyją i wytłoczonym chwytem czynią tą 1,900 ml butlę bardzo poręczną. Nie pirogenne.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Pojemność Zakrętka Obszar wzrostu Szyja środkowa Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1900 ml Z filtrem 300 cm² Prosta 12 734-2609
1900 ml Wentylowane/zamknięte 300 cm² Prosta 12 734-2608
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość