Chcesz zalogować się jeszcze raz?
pH electrode, Orion™ 9120APWP KNIpHE™
Dostawca: Thermo Orion
Orion™ KNIpHE™
ORIO9121APWP ORIO9120APWP
pH electrode, Orion™ 9120APWP KNIpHE™
This speciality electrode is ideal for performing accurate determinations of pH in meat matrices.
  • Surrounding stainless steel cutting blade eliminates breakage
  • Ag/AgCl double junction
Informacja o dostawie: Supplied with 60 ml bottle of electrode fill solution.
Order Now
ZAMÓW
AKCESORIA
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość