Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Stelaże na mikropłytki do zamrażarek Revco UxF oraz HERAfreeze® HFU T
Dostawca: Thermo Scientific
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Płyty/stojak Szer.xGłęb.xWys. Ilość Do Numer katalogowy VWR Ilość
Sliding drawer rack for standard or deepwell microplates 28 - 1 Revco™ HERA1950639
Stelaż z przesuwnymi szufladami na standardowe oraz głębokie mikropłytki 28 140×668×240 mm 1 - 738-0201
Side access rack for deepwell microplates 30 239×135×559 mm 1 - HERA398335
Side access rack for microplates 44 239×135×373 mm 1 - HERA398334
Side access rack for microplates 66 239×135×559 mm 1 - HERA398333
Stelaż na standardowe mikropłytki 77 140×648×239 mm 1 - 738-0182
Side access rack for standard microplates 77 - 1 Revco™ UxF; HERAfreeze™ HFU T HERA1950522
Side access rack with locking rod 84 239×140×559 mm 1 - HERA398323
Side access rack with locking rod 70 239×140×467 mm 1 - HERA398321
Side access rack with locking rod for standard or deepwell plates 98 239×140×653 mm 1 - HERA398322
Stelaż z blokadą dostępu na standardowe oraz głębokie mikropłytki 98 140×653×239 mm 1 - 738-0202
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość