Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Szkiełka adhezyjne, HistoBond® +S
Dostawca: MARIENFELD
HistoBond®
MARI0810501EA 3000 PLN InStock
MARI0810501
Szkiełka adhezyjne, HistoBond® +S
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Szkiełka mikroskopowe adhezyjne
This adhesion slide has been designed for mounting tissue sections.
  • Autoclavable
  • Marking area
  • 90° ground edges
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość