Drukuj
Inkubator inkubacyjny CO?, S41i
Dostawca: New Brunswick
390-0811EA 91800 PLN
390-0811 444-1092
Inkubator inkubacyjny CO?, S41i
Wytrząsarki Inkubatory z wytrząsaniem
Inkubator S41i CO₂ jest specjalnie zaprojektowany dla komórek nieadherentnych. łączy precyzyjną regulację temperatury i CO₂ z doskonałą wytrząsarką laboratoryjną w celu uzyskania wysokiej wydajności komórek i żywotności. Sześcioboczny profil bezpośredniego ogrzewania zapewnia wyjątkowo jednorodną temperaturę i środowisko inkubatora; chroni przed szerokimi wahaniami temperatury i CO₂, które mogą szokować komórki. Uszczelnione drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz zaawansowana kontrola PI zachowują dokładność i jednolitość temperatury, jednocześnie minimalizując zużycie gazu.
  • Delikatna, bezwentylatorowa cyrkulacja konwekcyjna umożliwia pełne wykorzystanie wnętrza inkubatora
  • Czytelny wyświetlacz LED dla temperatury, CO₂ i prędkości wytrząsania
  • Czujnik IR CO₂ z automatycznym auto-zero w celu zapewnienia dokładnych skalibrowanych pomiarów
  • Możliwość układania w stosy - dwie jednostki wysokości z opcjonalnymi zestawami do układania w stosy
  • Cztery ekscentryczne przeciwwagi i silnik bezszczotkowy zapewniają stabilny, równomierny ruch
  • Zintegrowany timer od 0,1 do 99,9 godz. Z automatycznym wyłączaniem i alarmem dźwiękowym po zakończeniu programu. Warunki w komorze nie ulegają zmianie
Urządzenia posiadają wyświetlacz LED temperatury, CO₂ i prędkości wytrząsania. Komora jest wykonana z bezszwowej stali nierdzewnej dla łatwego czyszczenia, z jedną wyjmowaną półką. Zamknięte wewnętrzne drzwi szklane umożliwiają oglądanie próbek, zachowując jednocześnie integralność środowiskową. S41i jest wyposażony w port dostępu 25 mm i port komunikacyjny USB. Cykl dezynfekcji wysokotemperaturowej chroni przed skażeniem bakteryjnym. Filtracja HEPA wlotów gazu zapewnia sterylność. Alarmy dźwiękowe / wizualne dla temperatury, CO₂ i dla otwartych drzwi.
Dodatkowe informacje: Note: S41i może pomieścić maksymalnie 20 × 125, 16 × 250, 12 × 500, 10 × 1000, 4 × 2000, 3 × 2800 lub 3 × 4000 ml kolb używając uniwersalnej platformy, oraz 32 × 125, 25 × 250, 15 × Kolby o pojemności 500, 11 x 1000, 6 x 2000, 3 x 2800 lub 3 x 4000 ml za pomocą dedykowanych platform.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z jedną perforowaną półką ze stali nierdzewnej, ale bez platform i akcesoriów, wymagane akcesoria należy zamawiać osobno. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat akcesoriów, w tym platform do wytrząsania, dodatkowych półek i zestawów do układania w stos, należy skontaktować się z lokalnym biurem Avantor. Oprogramowanie BioCommand® SFI jest dostępne do zdalnego i historycznego rejestrowania danych i generowania raportów.
Uwaga: * with 25 mm orbit
* z orbity 25 mm