Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Zaciski do węży
Dostawca: MURRAY, S & CO LTD
229-0589EA 188 PLN InStock
229-0589
Zaciski do węży
Zaciski Zaciski do węży
  • For rubber and flexible PVC tubing with an external diameter of up to 14 mm
  • Hinged side allows it to be clamped around the tubing already connected to the apparatus
  • Screw adjustment ensures fine flow control
  • Material is easy to clean, sterilisable, and resistant to most acids and alkalis
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość