Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Zamrażarka niskotemperaturowa Revco®, Revco®, seria DxF
Dostawca: Thermo Scientific
Revco®
Zamrażarki niskotemperaturowe Revco® DxF, pionowe, -40°C, są idealne do nauk przyrodniczych, badań uniwersyteckich i akademickich oraz rządowych, gdzie preferowane są łatwo dostępne elementy sterujące i nastawienie na monitoring. Łatwy w obsłudze, umieszczony na wysokości kolan panel sterowania, system monitoringu oraz opcjonalnie rejestrator wykresów, zostały zaprojektowane do ochrony cennych, wrażliwych próbek bez wpływu na wydajność urządzenia. Oferuje łatwą obsługę czterema przyciskami oraz jasny, intuicyjny interfejs. Prosty wyświetlacz temperatury i diody LED prowadzą użytkowników przez proces konfiguracji zadanej temperatury i ustawień alarmu..
  • Sygnalizacja alarmów przedstawia: zbyt niską i wysoką temperaturę, awarię zasilania, uchylone drzwi, przegrzany skraplacz, awaria czujnika temperatury, niski poziom baterii
  • Pięć wewnętrznych drzwi przedziałowych redukujących straty zimnego powietrza, usprawniają odzysk temperatury po zamknięciu drzwi (dostępna opcja pięciu drzwi)
  • Ergonomiczny uchwyt z blokadą drzwi
  • Łatwy do demontażu filtr powietrza
Rozwiązania konstrukcyjne obejmują: 5 wewnętrznych drzwi przedziałowych, które minimalizują straty ciepłego/zimnego powietrza podczas otwierania drzwi, wnętrze komory i półki wykonane ze wzmocnionej stali nierdzewnej, potrójnie uszczelnienie drzwi, solidna konstrukcja, wykonana ze stali walcowanej na zimno i lakierowanej proszkowo, izolacja w postaci pianki poliuretanowej, ergonomiczna rączka, dogodna lokalizacja filtra powietrza w razie kontroli czy wymiany, kółka z blokadą, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, automatyczny kompensator napięcia, który reaguje zarówno na wysokie, jaki i niskie napięcia, przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy HFC, port wyrównywania ciśnienia umożliwia ponowne otworzenie drzwi w krótkim odstępie czasu.
Opcjonalnie system awaryjnego zasilania: CO2 lub LN2, gdy temperatura w komorze osiągnie zbyt wysoką wartość.
Zakres temperatur: od -10 do -40°C
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Zamrażarki niskotemperaturoweRevco®, DXF24040V 1 471-1055
Zamrażarki niskotemperaturowe Revco®, DXF32040V 1 471-1056
Zamrażarki niskotemperaturowe Revco®, DXF40040V 1 471-1057
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ DxF32040V DxF24040V DxF40040V
Pojemność (l) 489,9 368,1 651,3
Temperatura (°C) − 10...− 40
Wyświetlacz LED
Alarm dźwiękowy i wizualny
Drzwi 5 drzwi wewnętrznych
Materiał Exterior: Galvanised steel
Interior: Stainless steel
Wykonanie wnętrza przechowuje: 320 2" kriopudełek przechowuje: 240 2" kriopudełek przechowuje: 400 2" kriopudełek
Porty dostępu 2 (25 mm)
Wymiary wewnętrzne - szer. x gł. x wys. (mm) 584×643×1308 584×490×1308 777×643×1308
Szer. x gł. x wys. (mm) 846×988×1979 846×836×1979 1036×988×1979
Waga (kg) 376 323 426
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Ilość Do Numer katalogowy VWR Ilość
Inkless chart recorder, factory installed 1 - REVC201249
LN2 Backup system, factory installed 1 - REVC6595
Pt 100 sensor (allows connection to a building automation system) 1 Freezers, Chest and Upright, HERAfreeze® HFU-B series, Revco® ExF/DxF series HERA290199
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość