Drukuj
Strzykawki laboratoryjne, seria Dosys™ 150
Dostawca: Socorex
Dosys™
SOCO155.03100EA 188 PLN
SOCO155.03100 SOCO155.05200 SOCO155.05100 SOCO155.05250 SOCO155.05150 SOCO155.0320 SOCO155.0530 SOCO155.0310 SOCO155.0330 SOCO155.0550 SOCO155.0505 SOCO155.0502 SOCO155.0305 SOCO155.0501 SOCO155.0520 SOCO155.0301 SOCO155.0510
Strzykawki laboratoryjne, seria Dosys™ 150
Strzykawki i igły Strzykawki medyczne
These reusable borosilicate glass syringes have great chemical and shock resistance and can be used for infusing, diluting, aspirating and sampling.
  • Excellent fitting and liquid tightness (not gas tight)
  • Permanent, high visibility graduations
  • Glass Luer or metal Luer lock nozzle