Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Systemy do analizy próbek metali cięzkich, behrotest® SMA-ARM
Dostawca: BEHR
behrotest®
BEHRB00218413EA 25160 PLN InStock
BEHRB00218413
Systemy do analizy próbek metali cięzkich, behrotest® SMA-ARM
Systemy do mineralizacji Stacje mineralizacji
The behrotest® SMA-ARM workstation for simultaneous aqua regia digestion of up to 6 samples for heavy metals analysis are provided with a programmable microprocessor-controlled time/temp. controller as well as a fume manifold for drawing off the acid vapors. This results in greater convenience and functionality in routine laboratory operations.
The details of the components of the workstation are described in the table below:
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość