Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Szkiełka zegarkowe
Dostawca: S Murray & Co
Made of glass.
  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Quick and easy to clean
With ground edges for covering beakers.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ø zewn. Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 mm 10 MURRG850/03
125 mm 10 MURRG850/04
150 mm 10 MURRG850/05
50 mm 10 MURRG850/01
75 mm 10 MURRG850/02
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość