Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Wall-mount mat roll dispensers, PIG®
Dostawca: NEW PIG
PIG®
NEWPMAT292EA 406 PLN InStock
NEWPMAT292 NEWPMAT293
Wall-mount mat roll dispensers, PIG®
Dozowniki Podajniki do chusteczek/ręczników/papieru
These mat roll dispensers feature a braking mechanism for more controlled dispensing.
  • Easy to refill and replace
  • Slot and cork brake prevents mat from unfurling as it's dispensed
  • Durable hot-rolled steel frame and galvanised core rod built to last in industrial settings
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość