Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Komora próżniowa do płytek 96-dołkowych CHROMAFIL® MULTI
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
MANA738630.MEA 3320 PLN InStock
MANA738630.M
Komora próżniowa do płytek 96-dołkowych CHROMAFIL® MULTI
Komory próżniowe
CHROMABOND® MULTI 96 vacuum manifold is designed for applications of CHROMABOND® MULTI 96 SPE plates as well as for CHROMAFIL® MULTI 96 filter plates.
  • Suitable for 96-well monoblocks
  • Optimum flow rate due to vacuum adjustment by control valve
  • Reservoir tank is included and further accessories are available
Zobacz ceny
ZAMÓW
AKCESORIA
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość