Chcesz zalogować się jeszcze raz?
HPLC columns, sugar analysis, NUCLEOGEL® SUGAR
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOGEL®
Polymeric HPLC phases based on sulfonated spherical PS/DVB resins in different ionic forms for the separation of sugars and sugar alcohols.
  • Pb2+ form is ideal for separation of mono- and disaccharides from food and biological samples
  • Ca2+ form is ideal for separation of mono- and oligosaccharides, and sugar alcohols
  • Na+ form is ideal for separation of oligosaccharides from starch hydrolysates and food
Separation mechanism includes steric exclusion, ligand exchange and partition effects. Ligand exchange is the predominant force, since the hydrated metal ions form strong interactions with the hydroxyl groups of the sample molecules. The intensity of these interactions decreases in the sequence Pb2+, Ca2+, Na+.
The eluent of demineralised water in the columns is also recommended for the application.
The Valco type guard column cartridge is used for analytical Valco column with the guard column holder C (MANA719538).
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Analytical columns
Typ kolumny Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Analityczna SUGAR Pb 100 Å 10 µm 7,8×300 mm 1 MANA719530
Analityczna SUGAR Ca 100 Å 10 µm 6,5×300 mm 1 MANA719531
Analityczna SUGAR Na 100 Å 10 µm 7,8×300 mm 1 MANA719532
Guard columns
Typ kolumny Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Przedkolumna SUGAR Pb 100 Å 10 µm 4,0×21 mm 2 MANA719534
Przedkolumna SUGAR Ca 100 Å 10 µm 4,0×21 mm 2 MANA719535
Przedkolumna SUGAR Na 100 Å 10 µm 4,0×21 mm 2 MANA719536
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Description SUGAR Pb SUGAR Ca SUGAR Na SUGAR Ca SUGAR Pb SUGAR Na
Max. pressure 70 bar
Temperature limit 50 - 90 °C
USP code L34 L19 L58 L19 L34 L58
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość