Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Chusteczki cleanroom, Twillx® 1622
Dostawca: Berkshire
Twillx®
Chusteczki wykonane w 100% z bawełny mają konstrukcję zapewniającą stabilność termiczną i wysoką temperaturę.
  • Wysoce sorbcyjne i trwałe
  • Działa dobrze z IPA i innymi rozpuszczalnikami
  • Skońsne cięcie i ciasna konstrukcja splotu
  • Doskonała odporność na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych w środowiskach o wilgotności względnej 40-60%
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Idealne do czyszczenia urządzeń wysokotemperaturowych i pieców dyfuzyjnych, do polerowania i nagniatania metalowych i niemetalicznych powierzchni magnetycznych dysków oraz czyszczenia wycieków rozpuszczalników.
Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych klasy 1000, ISO 6, M4.5.
Uwaga: Dane dokładne w momencie publikacji, najnowsze wyniki testów i metody badań można znaleźć na stronie internetowej dostawcy.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Dł.×Szer. Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
230×230 mm 300 sheets/pack 300 BERKT1622.0909.8
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ Twillx® 1622
Chłonność wewnętrzna (ml/g) 1,9
Chłonność zewnętrzna (ml/m²) 333
Szybkość chłonienia (s) 8
Ekstrahowalne - używając wody dejonizowanej (g/m²) 0,072
Ekstrahowalne - używając alkoholu izopropylowego (g/m²) 0,092
Ions - calcium (ppm) 15
Jony chlorku (ppm) 3,8
Ions - magnesium (ppm) 18
Jony potasu (ppm) 0,31
Jony sodu (ppm) 60
Calliper (µm) 352
Gramatura (g/m²) 171
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość