Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Reversed phase HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOSIL® MPN
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
Silica based reversed phase materials with monomerically bonded alkyl chains for RP chromatography that is ideal for seperation of biological macromolecules.
  • Based on robust spherical silica gel
  • Predominantly hydrophobic forces with a small portion of hydrophilic interactions
  • Eluent in column methanol
NUCLEOSIL® C18 MPN columns with particle size of 100 Å are suited for small hydrophobic peptides; C4 MPN with 300 Å for larger hydrophobic peptides and very different proteins.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ kolumny Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Analityczna C18 MPN 100 Å 5 µm 4,0×125 mm 1 MANA720230.40
Analityczna C18 MPN 100 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA720231.40
Analityczna C18 MPN 120 Å 3 µm 4,0×125 mm 1 MANA720232.40
Analityczna C4 MPN 300 Å 5 µm 4,0×50 mm 1 MANA720244.40
Analityczna C4 MPN 300 Å 5 µm 4,0×125 mm 1 MANA720045.40
Analityczna C4 MPN 300 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA720245.40
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Description C4 MPN C18 MPN C4 MPN
Max. pressure 250 bar
Zakres pomiaru pH 2 – 8
USP code L26 L1 L26
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość