Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Płytki do PCR, 96-dołkowe, Armadillo™
Dostawca: Thermo Scientific
Armadillo™
Rigid PC frame, thin-walled PP wells. Ultra-rigid 96-well PCR plates with rounded V-bottom wells designed for robotic applications.
  • Optically clear skirt aids visualisation of liquids and improves stacking capabilities in automated handling systems
  • Raised rim design improves seal integrity in automated heat sealing
  • With a rigid polycarbonate skirt, the ANSI/SBS footprint ensures complete compatibility with robotic systems for high throughput applications
  • Thermostable polycarbonate frame design allows warp-resistant thermal cycling and enhanced mechanical stability in robotic handling
  • Thin walled rounded V-bottom wells provides optimal heat transfer and maximum sample recovery
  • Low profile design for maximum heat transfer and minimal evaporation when utilising low volume samples (200 µl working volume)
  • Available with clear or white coloured wells ensuring the highest level of sensitivity for all PCR/qPCR reactions
Informacja o dostawie: All plates can be provided with standard barcoding or barcoded to customer specifications for fully automated applications. Please contact your local VWR sales office for further information.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Frame colour Well colour Pojemność studzienki Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Armadillo™ 96-well PCR plate Przezroczysty Przezroczysty 0,1 ml 25 731-0363
Armadillo™ 96-well PCR plate, barcoded Przezroczysty Przezroczysty 0,1 ml 25 731-0378
Armadillo™ 96-well PCR plate Niebieski Przezroczysty 0,1 ml 25 731-0368
Armadillo™ 96-well PCR plate, barcoded Niebieski Przezroczysty 0,1 ml 25 731-0379
Armadillo™ 96-well PCR plate Zielony Przezroczysty 0,1 ml 25 731-0369
Armadillo™ 96-well PCR plate, barcoded Zielony Przezroczysty 0,1 ml 25 731-0380
Armadillo™ 96-well PCR plate Pomarańczowy Przezroczysty 0,1 ml 25 731-0370
Armadillo™ 96-well PCR plate, barcoded Pomarańczowy Przezroczysty 0,1 ml 25 731-0381
Armadillo™ 96-well PCR plate Czerwony Przezroczysty 0,1 ml 25 731-0371
Armadillo™ 96-well PCR plate, barcoded Czerwony Przezroczysty 0,1 ml 25 731-0382
Armadillo™ 96-well PCR plate Żółty Przezroczysty 0,1 ml 25 731-0372
Armadillo™ 96-well PCR plate, barcoded Żółty Przezroczysty 0,1 ml 25 731-0383
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile Przezroczysty Przezroczysty 0,1 ml 25 732-2793
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile, barcoded Przezroczysty Przezroczysty 0,1 ml 25 732-2801
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile Niebieski Przezroczysty 0,1 ml 25 732-2794
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile, barcoded Niebieski Przezroczysty 0,1 ml 25 732-2802
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile Zielony Przezroczysty 0,1 ml 25 732-2795
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile, barcoded Zielony Przezroczysty 0,1 ml 25 732-2803
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile Pomarańczowy Przezroczysty 0,1 ml 25 732-2796
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile, barcoded Pomarańczowy Przezroczysty 0,1 ml 25 732-2804
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile Czerwony Przezroczysty 0,1 ml 25 732-2797
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile, barcoded Czerwony Przezroczysty 0,1 ml 25 732-2805
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile Żółty Przezroczysty 0,1 ml 25 732-2798
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile, barcoded Żółty Przezroczysty 0,1 ml 25 732-2806
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted Przezroczysty Przezroczysty 0,2 ml 25 731-0644
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, barcoded Przezroczysty Przezroczysty 0,2 ml 25 731-0649
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted Niebieski Przezroczysty 0,2 ml 25 731-0655
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, barcoded Niebieski Przezroczysty 0,2 ml 25 731-0652
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted Zielony Przezroczysty 0,2 ml 25 731-0645
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, barcoded Zielony Przezroczysty 0,2 ml 25 731-0650
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted Pomarańczowy Przezroczysty 0,2 ml 25 731-0646
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, barcoded Pomarańczowy Przezroczysty 0,2 ml 25 731-0651
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted Czerwony Przezroczysty 0,2 ml 25 731-0647
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, barcoded Czerwony Przezroczysty 0,2 ml 25 731-0653
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted Żółty Przezroczysty 0,2 ml 25 731-0648
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, barcoded Żółty Przezroczysty 0,2 ml 25 731-0654
Armadillo™ 96-well PCR plate Przezroczysty Biały 0,1 ml 25 731-0364
Armadillo™ 96-well PCR plate, barcoded Przezroczysty Biały 0,1 ml 25 731-0384
Armadillo™ 96-well PCR plate Niebieski Biały 0,1 ml 25 731-0373
Armadillo™ 96-well PCR plate, barcoded Niebieski Biały 0,1 ml 25 731-0385
Armadillo™ 96-well PCR plate Zielony Biały 0,1 ml 25 731-0374
Armadillo™ 96-well PCR plate, barcoded Zielony Biały 0,1 ml 25 731-0386
Armadillo™ 96-well PCR plate Pomarańczowy Biały 0,1 ml 25 731-0375
Armadillo™ 96-well PCR plate, barcoded Pomarańczowy Biały 0,1 ml 25 731-0387
Armadillo™ 96-well PCR plate Czerwony Biały 0,1 ml 25 731-0376
Armadillo™ 96-well PCR plate, barcoded Czerwony Biały 0,1 ml 25 731-0388
Armadillo™ 96-well PCR plate Żółty Biały 0,1 ml 25 731-0377
Armadillo™ 96-well PCR plate, barcoded Żółty Biały 0,1 ml 25 731-0389
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile Przezroczysty Biały 0,1 ml 25 732-2809
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile, barcoded Przezroczysty Biały 0,1 ml 25 732-2823
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile Niebieski Biały 0,1 ml 25 732-2810
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile, barcoded Niebieski Biały 0,1 ml 25 732-2824
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile Zielony Biały 0,1 ml 25 732-2811
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile, barcoded Zielony Biały 0,1 ml 25 732-2825
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile Pomarańczowy Biały 0,1 ml 25 732-2812
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile, barcoded Pomarańczowy Biały 0,1 ml 25 732-2826
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile Czerwony Biały 0,1 ml 25 732-2813
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile, barcoded Czerwony Biały 0,1 ml 25 732-2827
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile Żółty Biały 0,1 ml 25 732-2814
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, low profile, barcoded Żółty Biały 0,1 ml 25 732-2828
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted Przezroczysty Biały 0,2 ml 25 732-2815
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, barcoded Przezroczysty Biały 0,2 ml 25 732-2829
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted Niebieski Biały 0,2 ml 25 732-2816
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, barcoded Niebieski Biały 0,2 ml 25 732-2830
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted Zielony Biały 0,2 ml 25 732-2817
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, barcoded Zielony Biały 0,2 ml 25 732-2831
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted Pomarańczowy Biały 0,2 ml 25 732-2818
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, barcoded Pomarańczowy Biały 0,2 ml 25 732-2832
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted Czerwony Biały 0,2 ml 25 732-2819
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, barcoded Czerwony Biały 0,2 ml 25 732-2833
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted Żółty Biały 0,2 ml 25 732-2820
Armadillo™ 96-well PCR plate, semi-skirted, barcoded Żółty Biały 0,2 ml 25 732-2834
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość