Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kolumny HPLC, Syncronis™ Amino
Dostawca: Thermo Scientific
Syncronis™
These columns are designed with a versatile aminopropyl phase that gives excellent chromatographic properties in four modes: weak anion exchange, reversed phase, normal phase and HILIC.
  • Highly pure, high surface area silica
  • Double endcapped for extra surface coverage
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 4%
pH range: 2 - 8
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Amino 100 Å 1,7 µm 2,1×50 mm 1 HYPE97702-052130
Amino 100 Å 1,7 µm 2,1×100 mm 1 HYPE97702-102130
Amino 100 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 HYPE97703-154630
Amino 100 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 HYPE97705-152130
Amino 100 Å 5 µm 3,0×100 mm 1 HYPE97705-103030
Amino 100 Å 5 µm 3,0×150 mm 1 HYPE97705-153030
Amino 100 Å 5 µm 4,0×150 mm 1 HYPE97705-154030
Amino 100 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 HYPE97705-254030
Amino 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 HYPE97705-154630
Amino 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 HYPE97705-254630
Drop-in guard cartridges
Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Amino 100 Å 5 µm 2,1×10 mm 4 HYPE97705-012101
Amino 100 Å 5 µm 3,0×10 mm 4 HYPE97705-013001
Amino 100 Å 5 µm 4,0/4,6×10 mm 4 HYPE97705-014001
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość