Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
HPLC columns, NUCLEOSIL® C8 HD
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
MANA720196.40EA 2350 PLN InStock
MANA720196.40 MANA721071.30 MANA720194.46 MANA720196.46
HPLC columns, NUCLEOSIL® C8 HD
Kolumny chromatograficzne
NUCLEOSIL® C8 HD is an octyl modified silica phase with a high density coverage, using for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Hydrophobic, weakly polar, endcapped phase for RP chromatography
  • Separation mechanism based on hydrophobic interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the column protection system guard column holder (554-5851).
Zobacz ceny
ZAMÓW
SPECYFIKACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość