Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kolumny HPLC, Syncronis™ Phenyl
Dostawca: Thermo Scientific
Syncronis™
These columns provide alternative selectivity to C18 and are particularly useful for retention of aromatic compounds.
  • Double endcapped for extra surface coverage
  • Highly inert towards basic compounds
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 11%
pH range: 2 - 8
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Phenyl 100 Å 1,7 µm 2,1×50 mm 1 HYPE97902-052130
Phenyl 100 Å 1,7 µm 2,1×100 mm 1 HYPE97902-102130
Phenyl 100 Å 3 µm 4,6×100 mm 1 HYPE97903-104630
Phenyl 100 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 HYPE97905-152130
Phenyl 100 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 HYPE97905-054630
Phenyl 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 HYPE97905-154630
Phenyl 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 HYPE97905-254630
Drop-in guard cartridges
Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Phenyl 100 Å 5 µm 2,1×10 mm 4 HYPE97905-012101
Phenyl 100 Å 5 µm 4,0×10 mm 4 HYPE97905-014001
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Carbon load 11%
Zakres pomiaru pH 2 - 8
Surface area 320 m²/g
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość