Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Roztwór do płukania oczu w przenośnym etui
Dostawca: Cederroth
This plastic case with transparent lid and handle contains five bottles of Cederroth eyewash solution. The solution is intended for washing away particles and dangerous liquids, like alkali or acids, from an eye in an emergency situation at work places.
  • Portable case is ideal for mobile work places and for continuous irrigation during transport to the hospital
  • Buffered eyewash has a neutralising effect on splashes from alkalis and acids
  • Box made of green polystyrene, lid made of transparent ABS
  • Case can be wall-mounted by using the wall bracket
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Eyewash solution in portable case, five bottles with 500 ml, 280×400×85 mm 1 118-0267
Wall bracket for portable case, green metallic, 215×90×125 mm 1 118-0253
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość