Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Filter holder
Dostawca: SciLabware
BIBB5808/3
Filter holder
Filter holder with porosity grade 3 sintered glass disc to support 25 mm membranes.
  • Liquid only comes in contact with chemically resistant borosilicate glass
Informacje do zamówienia: Comprises three components: Funnel (15 ml), support base with sintered glass disc and metal retaining clip. Each component of the filter holder – funnel, base and metal clip – must be ordered separately.
Order Now
ZAMÓW
AKCESORIA
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość