Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Temperature logger, Junior
Dostawca: Escort
Junior
These loggers are designed to measure egg temperatures in cartons during transportation and storage or during the incubation process.
  • Made from ABS plastic
  • Can be placed in a standard size egg carton
  • Operate in temperatures between –20 to +60 °C
The logger has one internal sensor, which is situated in the center of the logger to simulate the response time of an actual egg. The egg logger can also be used in any other application that prohibits the use of other loggers due to size requirements.
Certyfikaty: IP 51 rated.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Zakres Dokładność Rozdzielczość Waga Pamięć Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Data logger, egg shaped, with 1 internal sensor, H×Ø: 59×45 mm –20...+60 °C ±0,3 °C 0,3 °C 77 g 16000 samples 1 ESCOEJ-EG-B-16
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Interface for Junior egg logger 1 ESCOED-EA-MN-INT-E
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość