Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Vortex mixers, MaxiMix® III
Dostawca: Thermo Scientific
Maxi-Mix™
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Vortex mixer, MaxiMix™ III 1 444-0152
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ MaxiMix III
Zakres prędkości (obr./min) 100 - 2200
Max. capacity (kg) 2,2
Zasilanie 230 V, 50/60 Hz, 0,2 A
Wymiary - szer. x gł. x wys. (mm) 165×215×130
Waga (kg) 7,7
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość