Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Diatomaceous earth sorbents, Chem Elut™ and Hydromatrix™
Dostawca: Agilent Technologies
Chem Elut sorbent for rapid, general sample preparation of biological samples such as plasma, serum, whole blood and urine. Chem Elut products are available in buffered and unbuffered formats. The buffered devices can be used for simple scrubbing operations on organic reactions. The base-treated cartridge can remove residual acid compounds from a variety of matrices.
  • High purity sorbent supported liquid extraction (SLE) applications
  • Delivers excellent tube-to-tube reproducibility
Tox Elut cartridges are effective for forensic analysis of drugs in urine.
Hydromatrix is a high purity, inert diatomaceous earth sorbent available in 96-well plates offering end user, diversity of applications.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Chem Elut™ cartridges
Opis Pojemność Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Unbuffered 0,3 ml 100 VARI12198001
Unbuffered 1 ml 100 VARI12198002
Unbuffered 3 ml 100 VARI12198003
4,5 buffered pH 3 ml 100 VARI12198004
9,0 buffered pH 3 ml 100 VARI12198005
Unbuffered 5 ml 100 VARI12198006
Unbuffered 10 ml 100 VARI12198007
Unbuffered 20 ml 100 VARI12198008
Unbuffered 50 ml 50 VARI12198009
Unbuffered 100 ml 25 VARI12198010
Unbuffered 300 ml 15 VARI12198011
Tox Elut™ cartridges
Opis Pojemność Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Unbuffered 10 ml 100 VARI12198012
9,0 buffered pH 10 ml 100 VARI12198014
Unbuffered 10 ml 100 VARI12198015
9,0 buffered pH 20 ml 100 VARI12198017
Hydromatrix™ bulk material
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Hydromatrix™ bulk material 1 kg VARI198003
Hydromatrix™ bulk material 4 kg VARI198004
Other formats
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Combilute 96 well plate, 200 mg 1 VARI65401507
Preassembled 96-well plate, 260 mg 1 VARI75430260
VersaPlate tubes, 260 mg 96 VARI75530260
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość