Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tubing, PVC
Dostawca: MURRAY, S & CO LTD
MURRL800/01EA 97.9 PLN InStock
MURRL800/01 MURRL800/05 MURRL800/06 MURRL800/04 MURRL800/03 MURRL800/07 MURRL800/08 MURRL800/02
Tubing, PVC
Przewody, kapilary i rury Przewody PVC
PVC, clear.
  • Very elastic grade
  • Non toxic
  • Can be sterilised up to 121 °C
This tubing is very flexible and will retain its bore on bending.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość