Drukuj
Inkubatory CO2 seria 8000 Direct-Heat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
REVC3543EA 76520 PLN
REVC3543 REVC3541
Inkubatory CO2 seria 8000 Direct-Heat
Inkubatory Inkubatory CO₂
Dzięki precyzyjnej kontroli temperatury i stabilności wszystkich parametrów hodowlanych, inkubatory bezpośredniego podgrzewania CO₂ z serii 8000 oferują niezawodną elastyczność dla rosnących komórek. Automatyczny cykl dekontaminacji wysokotemperaturowej jest idealny do sterylizacji przez noc i zapewnia stały czas sterylizacji. Jednostki są lekkie i łatwe do przesuwania za pomocą podstawy pomocniczej, istnieje możliwość wyboru czujnika CO₂ lub IR CO₂.
  • Zaawansowany przepływ powietrza i ogrzewanie zapewniają jednolitość temperatury i stabilność
  • Sterowany mikroprocesorem system monitorowania
  • System filtracji powietrza w komorze HEPA zapewnia ciągłą ochronę przed niepożądanymi zanieczyszczeniami
  • Szybka filtracja HEPA wytwarzająca jakość powietrza klasy 100 w czasie poniżej pięciu minut
  • Zintegrowany wysokotemperaturowy system sterylizacji w temperaturze 140 °C
  • Półki, wsporniki i filtr HEPA można łatwo usunąć bez użycia narzędzi
Kierunek przepływu powietrza i bezpośrednie nagrzewanie komory utrzymuje optymalną jednolitość dla idealnego środowiska hodowli. Podczas cyklu sterylizacji system zapewnia sterylizację całej komory i wyeliminowanie wszelkich zanieczyszczeń. Jednostki mają zakamuflowane rogi ułatwiające czyszczenie.