Drukuj
Pipety jednokanałowe mikro, zmienna objętość, Acura® manual 825
Dostawca: SOCOREX ISBA
Acura®
613-4877EA 994 PLN
613-4877 SOCO825.TRIO.J SOCO825.TRIO.P 613-4873 613-4871 SOCO825.TRIO.C 613-4870 613-4874 613-4876 SOCO825.TRIO.S SOCO825.TRIO.V SOCO825.TRIO.M 613-4875 SOCO825.TRIO.O 613-4872 SOCO825.TRIO.T
Pipety jednokanałowe mikro, zmienna objętość, Acura® manual 825
Pipety Pipety i dozowniki seryjne
Manual pipettes for all applications
  • Single-handed volume setting
  • Precision digital display visible at all time
  • Justip™ adjustable tip ejector fitting most tips
Informacja o dostawie: The Multisets include: Three Acura® 825 manual adjustable pipettes, Qualitips® samples, QC certificates, operating instructions