Chcesz zalogować się jeszcze raz?
SPE columns, CHROMABOND® PTS/PTL
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® PTS and PTL columns for automatic separation of a two-phase mixture without separation funnel.
  • The special membrane stops the flow when the lower phase has passed
  • The upper phase remains in the column, thus both phases are available for further analysis.
  • Columns must not be run with vacuum or pressure
PTS for solvents heavier than water, like trichloromethane and dichloromethane, maximum size 150 ml. PTL for solvents lighter than water, like diethyl ether and hexane,
maximum size 70 ml.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
CHROMABOND® PTS
Opis Faza Pojemność Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Column for solvents heavier than water PTS 70 ml 50 MANA730722
Column for solvents heavier than water PTS 3 ml 100 MANA730712
Column for solvents heavier than water PTS 45 ml 50 MANA730720
Column for solvents heavier than water PTS 1 ml 100 MANA730710
Column for solvents heavier than water PTS 30 ml 100 MANA730718
Column for solvents heavier than water PTS 6 ml 100 MANA730714
Column for solvents heavier than water PTS 15 ml 100 MANA730716
Column for solvents heavier than water PTS 150 ml 20 MANA730724
CHROMABOND® PTL
Opis Faza Pojemność Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Column for solvents lighter than water PTL 15 ml 100 MANA730736
Column for solvents lighter than water PTL 45 ml 50 MANA730740
Column for solvents lighter than water PTL 70 ml 50 MANA730742
Column for solvents lighter than water PTL 6 ml 100 MANA730734
Column for solvents lighter than water PTL 3 ml 100 MANA730732
Column for solvents lighter than water PTL 30 ml 100 MANA730738
Column for solvents lighter than water PTL 1 ml 100 MANA730730
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość