Chcesz zalogować się jeszcze raz?
SPE columns, CHROMABOND® C18 Hydra
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
SPE columns with octadecyl modified silica phase for SPE of polar analytes.
  • Base material silica
Suitable for more polar compounds like pesticides and their polar degradation products, phenols, phenoxycarboxylic acids, nitroaromatics and pharmaceuticals.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
CHROMABOND® C18 Hydra polypropylene columns
Faza Sprzęt kolumnowy Rozmiar porów Wymiary cząstek Pojemność Waga łóżko Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 1 ml 50 mg 100 MANA730294
C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 MANA730295
C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730296
C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730297
C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 3 ml 1000 mg 50 MANA730298
C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 MANA730299
C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 MANA730300
C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 6 ml 2000 mg 30 MANA730301
C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 6 ml 3000 mg 30 MANA730302
CHROMABOND® C18 Hydra glass columns
Faza Sprzęt kolumnowy Rozmiar porów Wymiary cząstek Pojemność Waga łóżko Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
C18 Hydra Szkło 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730296G
C18 Hydra Szkło 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730297G
C18 Hydra Szkło 60 Å 45 µm 3 ml 1000 mg 50 MANA730298G
C18 Hydra Szkło 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 MANA730299G
C18 Hydra Szkło 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 MANA730300G
CHROMABOND® LV-C18 Hydra
Faza Sprzęt kolumnowy Rozmiar porów Wymiary cząstek Pojemność Waga łóżko Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
C18 Hydra PP 60 Å 45 µm 15 ml 200 mg 30 MANA732295
CHROMABOND® MULTI 96 C18 Hydra
Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Pojemność Waga łóżko Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
C18 Hydra 60 Å 45 µm 96×100 mg 1 KIT MANA738294.100M
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Endcapped
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość