Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Capillary columns, VF-5 Pesticides and VF-1701 Pesticides
Dostawca: Agilent Technologies
These columns are specially designed for the determination of trace levels of pesticide residue.
  • Tested with key pesticides for improved efficiency
  • Highly inert for enhanced detection
  • Proven performance with ECD and MS detection for maximum productivity
VF-Pesticides columns benefit from ultra low bleed FactorFour technology to improve sensitivity. VF-1701 Pesticides deliver up to 8 times lower bleed than other columns used for pesticide analysis.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
VF-5 Pesticides
Opis Typ kolumny Faza Grubość folii Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Pesticides columns, VF-5, temp limits (°C) -60 to 325/350 Kapilarna VF-5 Pesticides 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP9074
Pesticides columns, VF-5, temp limits (°C) -60 to 325/350 Kapilarna VF-5 Pesticides 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP9075
Pesticides columns, VF-5, temp limits (°C) -60 to 325/350 Kapilarna VF-5 Pesticides 0,25 µm 0,25 mm × 50 m 1 VARICP9073
VF-1701 Pesticides
Opis Typ kolumny Faza Grubość folii Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Pesticides columns, VF-1701, temp limits (°C) -20 to 280/300 Kapilarna VF-1701 Pesticides 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 VARICP9070
Pesticides columns, VF-1701, temp limits (°C) -20 to 280/300 Kapilarna VF-1701 Pesticides 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 VARICP9071
Pesticides columns, VF-1701, temp limits (°C) -20 to 280/300 Kapilarna VF-1701 Pesticides 0,25 µm 0,25 mm × 50 m 1 VARICP9072
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość