Drukuj
Pipety wielomiarowe, SILBERBRAND ETERNA, typ 2, wypływ całkowity
Dostawca: Brand
SILBERBRAND ETERNA
BRND27009EA 251 PLN
BRND27009 BRND27005 BRND27004 BRND27013 BRND27002 BRND27010 BRND27011 BRND27006
Pipety wielomiarowe, SILBERBRAND ETERNA, typ 2, wypływ całkowity
Pipety Pipety wielomiarowe
AR-Glas®.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Nominal volume at the top
DIN EN ISO 835
Length: 360 mm ±10 mm except for 25 ml pipettes: 450 mm ±10 mm
Certyfikaty: DIN EN ISO 835
* Suitable for cotton plugs