Drukuj
Pipety wielomiarowe, BLAUBRAND®, USP, typ 2, wypływ całkowity
Dostawca: Brand
BLAUBRAND® ETERNA
BRNDUSP27513EA 179 PLN
BRNDUSP27513 BRNDUSP27511 BRNDUSP27506 612-4755 612-4754 612-4757 BRNDUSP27509 612-4756
Pipety wielomiarowe, BLAUBRAND®, USP, typ 2, wypływ całkowity
Pipety Pipety wielomiarowe
AR-Glas®
  • Calibrated to deliver (TD, Ex), nominal volume at the top
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • Waiting time 5 seconds
  • Suitable for cotton plugs
  • Incl. USP batch certificate, on request also available with USP individual certificate
DIN EN ISO 835
Length: 360 ±10 mm
Certyfikaty: DIN EN ISO 835. DE-M marking.
Uwaga: * Error limit USP: ±0,01 ml.
* Error limit USP: ± 0,01 ml