Drukuj
Końcówki do pipet, ładowanie żelem, Axygen®
Dostawca: Corning Life Sciences
Corning® Axygen®
732-1415EA 260 PLN
732-1415 732-1414 732-1413 732-1412 732-1408
Końcówki do pipet, ładowanie żelem, Axygen®
Końcówki do pipet
Te końcówki żelowe wykonane z przezroczystego PP są zaprojektowane tak, aby pasowały do szerokiej gamy pipetorów jedno- i wielokanałowych, kompatybilnych z najpopularniejszą marką pipetorów. Dostępne w wersji płaskiej lub okrągłej, o różnych średnicach zewnętrznych dla różnych grubości żelu.
  • Uniwersalne dopasowanie do pipetorów klasy badawczej
  • Nie jest pirogenny i nie posiada certyfikatu RNase / DNase
  • Końcówki z 0,17 mm O.D. służą do ładowania żeli o grubości 0,2 mm
  • Końcówki z 0,37 mm O.D. służą do ładowania żeli o grubości 0,4 mm
  • Końcówki do pipet o 0,57 mm O.D. mają podziałkę 2 i 5 µl dla szybkiej kontroli objętości