Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kolumny HPLC, Accucore™ Polar Premium
Dostawca: Thermo Scientific
Accucore™
Accucore™ Polar Premium is a rugged amide embedded C18 phase that offers complementary selectivity to conventional C18. Based on Core Enhanced Technology, they provide fast, high resolution separations without the elevated back pressures required by sub-2 µm particles.
  • Complementary selectivity to conventional C18
  • Low back pressure
  • Stable over a wide pH range and compatible with 100% aqueous mobile phase
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ kolumny Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Analityczna 150 Å 2,6 µm 2,1×50 mm 1 554-2296
Analityczna 150 Å 2,6 µm 2,1×150 mm 1 554-2302
Analityczna 150 Å 2,6 µm 4,6×150 mm 1 554-2304
Analityczna 150 Å 2,6 µm 4,6×100 mm 1 554-2301
Analityczna 150 Å 2,6 µm 2,1×100 mm 1 554-2299
Analityczna 150 Å 2,6 µm 3,0×50 mm 1 554-2297
Analityczna 150 Å 2,6 µm 2,1×250 mm 1 554-2305
Analityczna 150 Å 2,6 µm 3,0×100 mm 1 554-2300
Analityczna 150 Å 2,6 µm 3,0×150 mm 1 554-2303
Analityczna 150 Å 2,6 µm 4,6×50 mm 1 554-2298
Accucore™ defender guard columns
Typ kolumny Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Przedkolumna kartridz 150 Å 2,6 µm 2,1×10 mm 4 554-2347
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość