Drukuj
Rękawice do komory rękawicowej, PU
Dostawca: Piercan
112-5280EA 2650 PLN
112-5280
Rękawice do komory rękawicowej, PU
Rękawice
Te rękawice PU zapewniają ochronę przed mechanicznymi zagrożeniami związanymi z wytrzymałością na rozdarcie, perforacją i pękaniem. Są idealne do zastosowań w środowisku o wysokim stopniu utleniania, w tym ozon, aktywny tlen i wolne rodniki.
  • Wyjątkowe właściwości mechaniczne (przebicie, rozdarcie, przecięcie)
  • Wysoka odporność na ozon i UV
  • Elastyczność i zręczność
  • Doskonałe zachowanie wobec promieniowania jonizującego
Odpowiednie obszary zastosowań obejmują przemysł jądrowy i life sciences (farmaceutyczny/medyczny).
Certyfikaty: EN 388:2016 (3X22X), EN 421; Kat. III