Te rękawice są wykonane z dwóch warstw: Jedna warstwa składa się z poliuretanu, a druga z chlorosulfonowanego polietylenu (CSM). Warstwa CSM zapewnia dobrą ochronę chemiczną. Odpowiednie obszary zastosowań obejmują przemysł jądrowy i life sciences (farmaceutyczny / medyczny).
- Wyjątkowy poziom właściwości mechanicznych (przebicie i rozdarcie)
- Doskonała odporność chemiczna
- Wysoka odporność na UV i ozon
- Dobra zręczność i elastyczność, dobre odporność przed promieniowaniem jonizującym
Certyfikaty: EN 388:2016 (2XX1X), EN 388:2016 (4122X), EN 374-1 Type B (AMP), EN 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III