Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kolumny HPLC, Accucore™ 150-Amide-HILIC
Dostawca: Thermo Scientific
Accucore™
These columns are designed for the separation of hydrophilic biomolecules in HILIC mode. Based on Core Enhanced Technology, they provide fast, high resolution separations without the elevated back pressures required by sub-2 µm particles.
  • Fast separations with high resolution
  • Low back pressure
  • Recommended for hydrophilic biomolecules such as glycans
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ kolumny Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Analityczna Amide 150 Å 2,6 µm 0,075×150 mm 1 554-2346
Analityczna Amide 150 Å 2,6 µm 2,1×50 mm 1 554-2336
Analityczna Amide 150 Å 2,6 µm 2,1×100 mm 1 554-2339
Analityczna Amide 150 Å 2,6 µm 2,1×150 mm 1 554-2342
Analityczna Amide 150 Å 2,6 µm 2,1×250 mm 1 554-2345
Analityczna Amide 150 Å 2,6 µm 3,0×50 mm 1 554-2337
Analityczna Amide 150 Å 2,6 µm 3,0×100 mm 1 554-2340
Analityczna Amide 150 Å 2,6 µm 3,0×150 mm 1 554-2343
Analityczna Amide 150 Å 2,6 µm 4,6×100 mm 1 554-2341
Analityczna Amide 150 Å 2,6 µm 4,6×150 mm 1 554-2344
Accucore™ defender guard columns
Typ kolumny Faza Rozmiar porów Wymiary cząstek Ø wew ×L Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Przedkolumna kartridz Amide 150 Å 2,6 µm 2,1×10 mm 4 554-2351
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość