Drukuj
Rękawice izolacyjne, CSM
Dostawca: Piercan
112-5286EA 495 PLN
112-5286 112-5287
Rękawice izolacyjne, CSM
Rękawice
Rękawice wykonane z chlorosulfonowanego polietylenu zapewniają doskonałą odporność na chemikalia, środki sterylizujące (nadtlenek wodoru) i procesy sterylizacji (promieniowanie gamma i beta).
  • Wysoka odporność na ozon i UV
  • Doskonała elastyczność i zręczność
  • Doskonałe zachowanie wobec promieniowania jonizującego
Idealne do zastosowań w life science (farmaceutyczny / medyczny).
Certyfikaty: EN 388 (4XX1), EN 374 (AKL), EN 374-2003, EN 421; Kat. III