Rękawice te, wykonane z nieplamiącego neoprenu, zapewniają dobrą ochronę mechaniczną i dobrą odporność na różne chemikalia.
These gloves, made of non staining neoprene, provide good mechanical protection and good resistance against various chemicals. Ideal for use in life science applications (pharmaceutical and medical).
- Dobre zachowanie wobec UV i ozonu
- Doskonała zręczność i elastyczność
- Doskonała odporność na procesy sterylizacji (promieniowanie gamma i beta)
Idealne do zastosowań w life science (farmaceutyczny/medycznym).
- Good behavior against UV and ozone
- Excellent dexterity and flexibility
- Excellent resistance to sterilisation processes (gamma and beta radiation)
0,3 mm thickness: EN 374-1, EN 421; Cat. III
0,5 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374 (ACK), EN 421; Cat. III
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III