Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Płytki do PCR, 96-dołkowe, z niską ramką boczną, z podniesioną ramką, z kodem kreskowym
Dostawca: Thermo Scientific
ABgene®
PP. These 96-well semi-skirted plates offer increased rigidity, which allows for multi-channel pipetting and reduces plate warping during thermal cycling applications. These plates feature a cut corner at the A12 location and thin well walls. They are compatible with all ABI platforms, including sequencers, and do not require adapters.
  • Directly compatible with all ABI platforms, including sequencers, with no adapters necessary
  • Available as SuperPlate providing 4× more rigidity for superior robotic handling
  • Cut corner (A12)
  • Raised rim design around each well enables secure sealing and safeguards against evaporation
  • Uniform, thin well walls deliver maximum and consistent heat transfer
  • White plates are optimised for qPCR by increasing sensitivity and reducing variability in fluorescence detection
The barcodes are the industry standard code 128. The label itself can withstand temperatures from −196 ºC up to 120 ºC to ensure that the barcodes stay on the plate throughout the entire workflow. It also has a special coating to virtually eliminate any ‘rubbing off’ of the code during handling. The dual barcodes are located on the opposite numeric and opposite alpha sides of the plate.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Frame colour Well colour Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
96-well PCR SuperPlate, semi-skirted with raised deck, barcoded Biały Biały 25 732-1493
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość