Drukuj
Zlewki, niska forma
Dostawca: VITLAB
VITL112197EA 80.9 PLN
VITL112197 VITL112597 VITL112897 VITL112397 VITL112797 VITL112697 VITL112497 VITL112297
Zlewki, niska forma
Zlewki
PTFE, z wylewem.
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Odporność na temperaturę od -200 do + 260 ° C
  • Płaskie dno zapewnia dobre przenoszenie ciepła, na przykład w przypadku regulowanych płyt grzewczych
Grube ścianki, ze wzmocnionymi brzegami i wyjątkowo gładkimi ścianami wewnętrznymi, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Nie klei się. Niska przepuszczalność gazu.