Drukuj
Kubki miarowe
Dostawca: VITLAB
VITL69493EA 72.2 PLN
VITL69493 VITL69394
Kubki miarowe
Zlewki
PP, przezroczyste.
  • Dobra odporność na temperaturę
  • Dobra odporność chemiczna
  • Pokrywę należy zamawiać osobno
Idealne do użytku w laboratorium i do szerokiego zakresu innych zastosowań Z wytłoczoną skalą.